Få mere at vide
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, 97%
Beskrivelse
Det bruges til den katalytiske reduktion af 1,6-dihalogenhexaner ved hjælp af nikkel(i)salen elektrogenereret ved glasagtige carbonkatoder i dimethylformamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af nikkel(i)salen elektrogenereret ved glasagtige carbonkatoder i dimethylformamid.
Opløselighed Opløselighed i
varmt vand er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 417 °C til 419 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3715404 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 160.95 |
| Procent renhed | 97% |