Få mere at vide
Tetramethylammonium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 11488017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488017 5 g 5g
11498017 25 g 25g
11408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17436.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 661-36-9 | C4H12BF4N | 160.95 g/mol
Det bruges til den katalytiske reduktion af 1,6-dihalogenhexaner ved hjælp af nikkel(i)salen elektrogenereret ved glasagtige carbonkatoder i dimethylformamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til katalytisk reduktion af 1,6-dihalogenhexaner ved hjælp
af nikkel(i)salen elektrogenereret ved glasagtige carbonkatoder i dimethylformamid.
Opløselighed Opløselighed i
varmt vand er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 661-36-9
Molekylær formel C4H12BF4N
Molekylvægt (g/mol) 160.95
MDL nummer MFCD00011745
InChI nøgle XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 12621
IUPAC navn tetramethylazanium;tetrafluorborat
SMIL C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 417°C to 419°C
Mængde 5 g
Beilstein 3715404
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 160.95
Procent renhed 97%