Få mere at vide
Tetramethylammoniumperchlorat
Description
Tetramethylammoniumperchlorat fungerer som et mellemprodukt i organisk og kemisk syntese. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografisk analyse og ved kvantificering af olanzapin, clozapin og N-desmethylclozapin. Det fungerer som en støtteelektrolyt i den elektrokemiske reduktion af elektrokemisk reduktion af 1-bromodecanr, 1-iododecan, 2-iodooctane og 2-bromooctane ved kviksølvkatoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium perchlorate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 173.6 |
| Fysisk form | Krystallinsk |