Få mere at vide
Tetramethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425183
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425183 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12811.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-58-1 | C4H12IN | 201.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium iodide
CAS 75-58-1
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C4H12IN
Lineær formel (CH3)4NI
MDL nummer MFCD00011629
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3620030
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9225
Synonym tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in chloroform, ether
InChI nøgle RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
SMIL [I-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium;iodid
Molekylvægt (g/mol) 201.05
PubChem CID 6381
Formel vægt 201.05
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumiodide