Få mere at vide
Tetramethylammonium iodide, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10608634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608634 500 g Glass bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10608634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216685000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-58-1
Molekylær formel C4H12IN
Molekylvægt (g/mol) 201.05
MDL nummer MFCD00011629
InChI nøgle RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
PubChem CID 6381
IUPAC navn tetramethylazanium iodide
SMIL [I-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium iodide
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)4NI
Mængde 500 g
Beilstein 04, 51
Merck Index 15, 9372
Formel vægt 201.05
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder