Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30416511
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30416511 25 g
1 options
Artikelnummer. 30416511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT07649525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
CAS 10424-65-4
Molekylær formel C4H23NO6
Mængde 25 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','hydrate (1:1:5) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide','pentahydrate (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','pentahydrate (9CI), Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
SMIL O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium; hydroxid; pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Formel vægt 181.1525