Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid pentahydrat, 98%
Artikelnummer. 11332187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332187 25 g 25g
11342187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09658.14
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181,23 g/mol
Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat bruges i analytisk kemi som et ionparringsmiddel og et polarografisk reagens. Det finder anvendelse i gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), kapillær isotachoforese og kapillær zoneelektroforese og væskekromatografi. Desuden anvendes det til fremstilling af jernoxidnanopartikler, der er nyttige som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse og tetramethylammoniumdithiocarboxylater. Det fungerer som en udvikler eller et ætsemiddel i halvleder- og fotoelektriske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat bruges i analytisk kemi som et ionparringsmiddel og et polarografisk reagens. Det finder anvendelse i gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), kapillær isotachoforese og kapillær zoneelektroforese og væskekromatografi. Desuden anvendes det til fremstilling af jernoxidnanopartikler, der er nyttige som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse og tetramethylammoniumdithiocarboxylater. Det fungerer som en udvikler eller et ætsemiddel i halvleder- og fotoelektriske industrier.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10424-65-4
Molekylær formel C4H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 181.23
MDL nummer MFCD00149566
InChI nøgle MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC navn tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Smeltepunkt 66 °C til 67 °C
Lineær formel (CH3)4NOH·5H2O
Mængde 25 g
FN nummer UN3423
Beilstein 3714235
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,9224
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 181,23 (91,15 Vandfri)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate