Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Artikelnummer. p-4679847 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17821381
Brand: MP Biomedicals™ 0215211410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat er et ionparringsmiddel, der almindeligvis anvendes i analytisk kemi.
  • Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat bruges i gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), kapillær isotachoforese og kapillarzoneelektroforese og væskekromatografi.
  • TM bruges også til syntese af organiske og uorganiske forbindelser såsom vinylhalogenider og tetramethylammoniumdithiocarboxylater.
  • Det bruges også til fremstilling af jernoxidnanopartikler til anvendelse som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse.
  • Det er et ionparringsmiddel, der almindeligvis anvendes i analytisk kemi.
  • Det bruges også som udvikler eller ætsemiddel i halvleder- og fotoelektriske industrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Fast stof
Mængde 10 g
Udseende Hvid
Molekylær formel C4H23NO6
MDL nummer MFCD00149566
InChI nøgle MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium pentahydrate hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.