Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
- Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat bruges i gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), kapillær isotachoforese og kapillarzoneelektroforese og væskekromatografi.
- TM bruges også til syntese af organiske og uorganiske forbindelser såsom vinylhalogenider og tetramethylammoniumdithiocarboxylater.
- Det bruges også til fremstilling af jernoxidnanopartikler til anvendelse som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse.
- Det er et ionparringsmiddel, der almindeligvis anvendes i analytisk kemi.
- Det bruges også som udvikler eller ætsemiddel i halvleder- og fotoelektriske industrier.
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Udseende | Hvid |
| Molekylær formel | C4H23NO6 |
| MDL nummer | MFCD00149566 |
| InChI nøgle | MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | tetramethylazanium pentahydrate hydroxide |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.