Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
- Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat bruges i gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), kapillær isotachoforese og kapillarzoneelektroforese og væskekromatografi.
- TM bruges også til syntese af organiske og uorganiske forbindelser såsom vinylhalogenider og tetramethylammoniumdithiocarboxylater.
- Det bruges også til fremstilling af jernoxidnanopartikler til anvendelse som kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse.
- Det er et ionparringsmiddel, der almindeligvis anvendes i analytisk kemi.
- Det bruges også som udvikler eller ætsemiddel i halvleder- og fotoelektriske industrier.
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Udseende | Hvid |
| Molekylær formel | C4H23NO6 |
| MDL nummer | MFCD00149566 |
| InChI nøgle | MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | tetramethylazanium pentahydrate hydroxide |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.