Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid pentahydrat, 97%
Artikelnummer. 10606442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606442 25 g Glasflaske 25g
10134550 100 g Glasflaske 100g
10609443 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10606442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    438.81 DKK / 25g
    Spare 30.19 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10424-65-4
Molekylær formel C4H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 181.23
MDL nummer MFCD00149566
InChI nøgle MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC navn tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Smeltepunkt 62,0 °C til 71,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)4NOH·5H2O
Mængde 25 g
Beilstein 04, 50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 181.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Hygroskopiske krystaller