Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 vægtprocent i methanol
Artikelnummer. 10284850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2,5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284850 500 g Plastflaske 500g
10274850 100 g Plastflaske 100g
11975441 2,5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10284850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1082.11 DKK / 500g
    Spare 82.89 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydroxide
Navn note 25 vægtprocent i Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Kogepunkt 65,0 °C
Smeltepunkt -98,0 °C
Tæthed 0.9000g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.9
Molekylær formel C4H13NO
Lineær formel (CH3)4NOH
MDL nummer MFCD00008280
Mængde 500 g
Flammepunkt 6 °C
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC navn tetramethylazanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Formel vægt 91.15