Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium hydroxide |
| Navn note | 25% in Water |
| CAS | 75-59-2, 7732-18-5 |
| Smeltepunkt | -25.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0140g/mL |
| Kogepunkt | 102.0°C |
| Flammepunkt | >95°C |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C4H13NO |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide