Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid (25% w/w opløsning i vand), TRC
Artikelnummer. 30424770
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30424770 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30424770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT300155250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Hydroxide
CAS 75-59-2
Molekylær formel C4 H12 N . H O
Mængde 250 mL
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Hydroxide, Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (9CI), Tetramethylammonium hydroxide (6CI), AR 300-49, AZ 300MIF, AZ 726, AZ 726MIF, AZ-MIF 300, CD 26, CPD 18, L 09658, LDD 26, LDD 26W, Megaposit CD 14, Megaposit MF 24A, MF 24A, MF 319, MF 321, MF-CD 26, Microposit CD 26, Microposit MF 319, Microposit MF 321, Microposit MF-CD 26, MIF 726, NMD 3, NMW-W, OCG 934, OCG 945, OCG-OPD 262, OPD 262, OPD 5262, Photoresist ma-D 525, PRS 2000, RD 6, RD 6 (developer), TMAH, TMAH 25, Tokuso SD 20, Tokuso SD 25
InChI formel InChI=1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium; Hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 91.15
Formel vægt 91.0997
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25