Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid, 25% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352387
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352387 25 mL 25ml
11362387 250 mL 250ml
11372387 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09991.AC
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tetramethylammoniumhydroxid bruges til at fremstille tetramethylammoniumazid. Det bruges som et anisotropt ætsemiddel af silicium, som et basisopløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen, som et overfladeaktivt middel i syntesen af ferrofluid og som et polarografisk reagens. Det finder anvendelse i produktionen af organisk silicium, hvor det bruges til computer silicium wafer overflade blegemidler og som et rengøringsmiddel. Det er også involveret i rensningen af nogle metalliske elementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylammoniumhydroxid anvendes til fremstilling af tetramethylammoniumazid. Det bruges som et anisotropt ætsemiddel af silicium, som et basisopløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen, som et overfladeaktivt middel i syntesen af ferrofluid og som et polarografisk reagens. Det finder anvendelse i produktionen af organisk silicium, hvor det bruges til computer silicium wafer overflade blegemidler og som et rengøringsmiddel. Det er også involveret i rensningen af nogle metalliske elementer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, aluminium, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-59-2
Molekylær formel C4H13NO
MDL nummer MFCD00008280
InChI nøgle WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydroxide
Tæthed 1.014
Kogepunkt ∼102°C
Lineær formel (CH3)4NOH
Brydningsindeks 1.384
Mængde 25 mL
FN nummer UN1835
Beilstein 3558708
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Opløselighedsinformation Miscible with water.
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazaniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 91.15
Formel vægt 91.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide