Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid, 25% v/w fugtig sol, elektronisk kvalitet, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11357987
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357987 1 L 1 L
11347987 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020932.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1253.75 DKK
    1080.65 DKK / 1 L
    Spare 173.10 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91,154 g/mol
Tetramethylammoniumhydroxid bruges til at fremstille tetramethylammoniumazid. Det bruges som et anisotropt ætsemiddel af silicium, basisk opløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen, som overfladeaktivt middel i syntesen af ferrofluid og som et polarografisk reagens. Det finder anvendelse i produktionen af organisk silicium, hvor det bruges til computer silicium wafer overflade blegemiddel og rengøringsmiddel. Det er også involveret i rensningen af nogle metalliske elementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-59-2
Molekylær formel C4H13NO
Molekylvægt (g/mol) 91.154
MDL nummer MFCD00008280
InChI nøgle WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC navn tetramethylazanium;hydroxid
SMIL C[N+](C)(C)C.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Hydroxide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.016 g/mL
Kogepunkt ∼102 °C
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (CH3)4NOH
Brydningsindeks 1.384
Mængde 1 L
FN nummer 1835
Beilstein 3558708
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9224
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 91.15
Procent renhed 99.9999%
Grad Elektronisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300+H310-Livsfarlig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.