Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid, 1,0 m aq. soln., ACS
Beskrivelse
Tetramethylammoniumhydroxid bruges som anisotropisk ætsning af silicium, som et basisopløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen, og er yderst effektiv til stripning af fotoresist og bruges som overfladeaktivt stof i syntesen af ferrofluid for at hæmme nanopartikelaggregering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs til gul |
| Lineær formel | (CH3)4NOH |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,9224 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 91.15 |
| Vis mere |