Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydroxid, 1,0 m aq. soln., ACS
Artikelnummer. 15466635
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466635 250 mL 250ml
15476635 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044938.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.74 DKK
    498.65 DKK / 250ml
    Spare 55.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91,154 g/mol
Tetramethylammoniumhydroxid bruges som anisotropisk ætsning af silicium, som et basisopløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen, og er yderst effektiv til stripning af fotoresist og bruges som overfladeaktivt stof i syntesen af ferrofluid for at hæmme nanopartikelaggregering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-59-2
Molekylær formel C4H13NO
Molekylvægt (g/mol) 91.154
MDL nummer MFCD00008280
InChI nøgle WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC navn tetramethylazanium;hydroxid
SMIL C[N+](C)(C)C.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Lineær formel (CH3)4NOH
Mængde 250 mL
FN nummer UN1835
Beilstein 3558708
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 91.15
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M aq. soln.
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 1.0M aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide