Få mere at vide
Tetramethylammoniumhydrogensulfat, 99+%, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10565291 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565291 5 g Glasflaske 5g
10415125 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565291 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 343830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1216.44 DKK
    1094.65 DKK / 5g
    Spare 121.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 80526-82-5 | C4H13NR.4S | 171,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80526-82-5
Molekylær formel C4H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00036149
InChI nøgle DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
PubChem CID 157340
IUPAC navn hydrogensulfat;tetramethylazanium
SMIL C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydrogensulfate
Absorbans (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Smeltepunkt 295.0°C to 297.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 171.21
Procent renhed 99+%
Grad HPLC
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.