Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium hydrogensulfate |
| Absorbans | (0,005 M i vand), (0,005 M i vand) ved 0 nm, 0,05 maks. ved 220 nm, 0,15 maks. ved 200 nm |
| Smeltepunkt | 295,0 °C til 297,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 171.21 |
| Procent renhed | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetramethylammonium hydrogensulfate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.