Få mere at vide
Tetramethylammonium hydrogen phthalate, 99+%
Artikelnummer. 11394068
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394068 25 g 25g
11304078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041360.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I elektrolytformuleringer
Tetramethylammoniumhydrogenphthalat anvendes i elektrolytformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79723-02-7
Molekylær formel C12H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 239.271
MDL nummer MFCD00216634
InChI nøgle KQTFRASJMFIJPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydrogen phthalate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, 1,2-benzenedicarboxylate 1:1, tetramethylammonium hydrogenphthalate, hydrogen phthalate; tetramethylammonium, tetramethylammonium phthalate monobasic, phthalic acid mono tetramethylammonium salt, hydrogen phthalate; tetramethylammonium ion, tetramethylammonium hydrogen phthalate,
PubChem CID 12892904
IUPAC navn 2-carboxybenzoat;tetramethylazanium
SMIL C[N+](C)(C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Partly soluble in water.
Formel vægt 239.27
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk