Få mere at vide
Tetramethylammonium hexafluorophosphate, 99%
Artikelnummer. 11448067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448067 100 g 100g
11438067 25 g 25g
11458067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17467.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 558-32-7 | C4H12F6NP | 219.111 g/mol
Det finder sin anvendelse i oxidation af cytochrom c i ikke-vandige opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i oxidation
af cytochrom c i ikke-vandige opløsningsmidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-32-7
Molekylær formel C4H12F6NP
Molekylvægt (g/mol) 219.111
MDL nummer MFCD00012012
InChI nøgle ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
IUPAC navn tetramethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Lineær formel (CH3)4NPF6
Mængde 100 g
FN nummer UN2923
Beilstein 3730394
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 219.1
Procent renhed ≥99%