Få mere at vide
Tetramethylammonium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10264850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10264850 25 g Glass bottle 25g
10520414 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10264850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-32-7
Molekylær formel C4H12F6NP
Molekylvægt (g/mol) 219.111
MDL nummer MFCD00012012
InChI nøgle ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
IUPAC navn tetramethylazanium;hexafluorophosphate
SMIL C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt >300.0°C
Farve White
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)4NPF6
Brydningsindeks 1.4820 to 1.4850
Mængde 25 g
Formel vægt 219.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.