Få mere at vide
Tetramethylammonium formate, 30% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11315477
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315477 100 mL 100ml
11346149 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042710.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59138-84-0 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Tetramethylammoniumformiat kan give den laveste temperaturfølsomhed, hvilket yderligere reducerer korrosion af strømningssystem af rustfrit stål ved klorid-induceret depassivering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59138-84-0
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.16
MDL nummer MFCD00054402
InChI nøgle WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium formate, fibrogenina, forgenin, tonoformina, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, formate, tetramethylazanium formate, n,n,n-trimethylmethanaminium formate, ammonium, tetramethyl-, formate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, formate 1:1, c4h12n.cho2
PubChem CID 42961
IUPAC navn tetramethylazanium;formiat
SMIL [O-]C=O.C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium formate
Lineær formel (CH3)4N(COOH)
Mængde 100 mL
Beilstein 3916177
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 119.16
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske