Få mere at vide
Tetramethylammoniumfluoridtetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30421864
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30421864 50 g
1 options
Artikelnummer. 30421864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20474350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate
CAS 17787-40-5
Molekylær formel C4H12FN . 4H2O
Mængde 50 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMIL O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium; fluorid; tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 165.2
Formel vægt 165.1376