Få mere at vide
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, 98%
Artikelnummer. 11413468
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413468 5 g 5g
11423468 25 g 25g
11433468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17864.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17787-40-5 | C4H20FNO4 | 165.205 g/mol
Det anvendes som en reaktant til homokobling af arylhalogenider via en palladiumkatalyseret mekanisme, i krydskoblingsreaktioner med alkenylsilanoler og ved fluorering af dichlornitrobenzen. Det bruges også som et reversibelt absorberende middel til store mængder svovlbrinte i flydende tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en reaktant til homokobling af arylhalogenider via en palladiumkatalyseret mekanisme, i krydskoblingsreaktioner med alkenylsilanoler og til fluorering af dichlornitrobenzen. Det bruges også som et reversibelt absorberende middel til store mængder svovlbrinte i flydende tilstand.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Dette produkt kan blive flydende under opbevaring, men det påvirker ikke produktets kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17787-40-5
Molekylær formel C4H20FNO4
Molekylvægt (g/mol) 165.205
MDL nummer MFCD00149968
InChI nøgle HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
IUPAC navn tetramethylazanium;fluorid;tetrahydrat
SMIL C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3916184
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 165.21 (93.14 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumfluoride tetrahydrate