Få mere at vide
Tetramethylammoniumfluoridtetrahydrat, 98 %
Artikelnummer. 10041660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041660 5 g Glasflaske 5g
10397070 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148070050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17787-40-5 | C4H12FN·4H2O | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17787-40-5
Molekylær formel C4H12FN·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00149968
InChI nøgle HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
IUPAC navn tetramethylazanium;fluorid;tetrahydrat
SMIL C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 39 °C til 44 °C
Flammepunkt >112 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)4NF·4H2O
Mængde 5 g
Fieser 07,358
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 165.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.