Få mere at vide
Tetramethylammoniumdichloriodat, TRC
Artikelnummer. 30411181
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30411181 1 g
1 options
Artikelnummer. 30411181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3002001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Dichloroiodate
CAS 1838-41-1
Molekylær formel C4H12Cl2IN
Mængde 1 g
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI)
InChI formel InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1
SMIL C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl
IUPAC navn Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloriodat(1-) (1:1)
Molekylvægt (g/mol) 271.96
Formel vægt 270.94