Få mere at vide
Tetramethylammoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium Chloride |
| CAS | 75-57-0 |
| Molekylær formel | C4H12ClN |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | tetramethylazanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.6 |
| Formel vægt | 109.0658 |