Få mere at vide
Tetramethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15811701
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15811701 1 kg
15801701 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811701 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221561000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-57-0
Tekniske data
Smeltepunkt 268°C
Tæthed 1.19 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel (CH3)4NCl
MDL nummer MFCD00011628
Mængde 1 kg
Synonym Tetramethylammonium chloride, Tetramethylammonium chloride
Molekylvægt (g/mol) 109.6