Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium chloride |
| Navn note | 98+% |
| Smeltepunkt | 420,0 °C |
| Farve | Hvid til elfenben |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Argentometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)4NCl |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: >60 % (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselig i ether, benzen, let opløselig i ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetramethylammonium chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H370-Forårsager organskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.