Få mere at vide
Tetramethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400863
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400863 250 g 250g
11490853 1000 g 1000g
11410863 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13288.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-57-0 | C4H12ClN | 109.597 g/mol
Tetramethylammonium binder AT-rige DNA-polymerer, mens det samtidig afskaffer den præferentielle smeltning af AT kontra GC basepar. Leveres som 0,2 μm filtreret opløsning i 18 megaohm vand. Det anvendes som en faseoverførselskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylammonium binder AT-rige DNA-polymerer, mens det samtidig afskaffer den præferentielle smeltning af AT kontra GC basepar. Leveres som 0,2μ m filtreret opløsning i 18 megaohm vand. Det anvendes som en faseoverførselskatalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-57-0
Molekylær formel C4H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 109.597
MDL nummer MFCD00011628
InChI nøgle OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC navn tetramethylazanium;chlorid
SMIL C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium chloride
Smeltepunkt >300°C
Tæthed 1.17
Lugt Odorless
Assay Procent Noter kan forts.≈ 3% silica som antiklumpningsmiddel
Lineær formel (CH3)4NCl
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2496575
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ether,and benzene.
Formel vægt 109.6
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammonium