Få mere at vide
Tetramethylammonium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30453022
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30453022 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30453022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8897682.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Bromide
CAS 64-20-0
Molekylær formel C4H12BrN
Mængde 2.5 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','bromide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (9CI), Methyl','(dimethylamino)-','methobromide (7CI), Tetramethylammonium bromide (6CI), TMAB
InChI formel InChI=1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 154.05
Formel vægt 153.0153