Få mere at vide
Tetramethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 10143870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143870 100 g Plastflaske 100g
10205530 500 g Plastflaske 500g
13488428 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10143870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187631000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-20-0 | C4H12BrN | 154.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-20-0
Molekylær formel C4H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 154.05
MDL nummer MFCD00011626
InChI nøgle DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
PubChem CID 66137
ChEBI CHEBI:55317
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 230.0°C
Farve Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)4NBr
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether
IUPAC navn tetramethylazanium;bromid
Formel vægt 154.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.