Få mere at vide
Tetramethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 15403077
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403077 2500 g 2500g
11451930 100 g 100g
11461930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15403077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13368.0E
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-20-0 | C4H12BrN | 154.05 g/mol
Tetramethylammoniumbromid fungerer som et ionparreagens. Det bruges som et overfladeaktivt middel og en aktiv ingrediens til balsam. Desuden bruges det som blødgøringsmiddel til tekstiler og papirprodukter. Det bruges også som desinfektionsmiddel, desinfektionsmiddel, antimikrobielt og antistatisk middel. Ud over dette spiller den en vigtig rolle som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylammoniumbromid fungerer som et ionparreagens. Det bruges som et overfladeaktivt middel og en aktiv ingrediens til balsam. Desuden bruges det som blødgøringsmiddel til tekstiler og papirprodukter. Det bruges også som desinfektionsmiddel, desinfektionsmiddel, antimikrobielt og antistatisk middel. Ud over dette spiller den en vigtig rolle som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-20-0
Molekylær formel C4H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 154.05
MDL nummer MFCD00011626
InChI nøgle DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
PubChem CID 66137
ChEBI CHEBI:55317
IUPAC navn tetramethylazanium;bromid
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium bromide
Smeltepunkt >300°C
Tæthed 1.56
Lugt Odorless
Lineær formel (CH3)4NBr
Mængde 2500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3620955
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,chloroform and acetone.
Formel vægt 154.06
Procent renhed 98%