Få mere at vide
Tetramethylammoniumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30418500
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30418500 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30418500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2046752.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Molekylær formel C4 H12 N . B
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMIL [B-].C[N+](C)(C)C
IUPAC navn bor(1-); tetramethylazanium
Molekylvægt (g/mol) 84.956
Formel vægt 85.106