Få mere at vide
Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium Bicarbonate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 135.0895 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 60% |