missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC

Artikelnummer. 30451255
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451255 500 mg
30449191 5 g
30450323 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT890223500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58345-96-3
Molekylær formel C5H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Synonym Tetramethylammonium Hydrogen Carbonate
IUPAC navn hydrogen carbonate;tetramethylazanium
SMIL C[N+](C)(C)C.OC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Bicarbonate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Formel vægt 135.0895
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 60%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.