Få mere at vide
Tetramethylammoniumacetat, teknisk 90%
Artikelnummer. 11406640
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406640 5 g 5g
11416640 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27659.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 10581-12-1 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Tetramethylammoniumacetat bruges som mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Yderligere anvendes det til at fremstille (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-essigsaeure-methylester ved at reagere med 1,3-dimethyl-imidazolidin-2-on. Ud over dette fungerer det som emulgator, katalysator, sterilisator, antistatisk og antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylammoniumacetat anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Yderligere anvendes det til at fremstille (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-essigsaeure-methylester ved at reagere med 1,3-dimethyl-imidazolidin-2-on. Ud over dette fungerer det som emulgator, katalysator, sterilisator, antistatisk og antiseptisk middel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10581-12-1
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00011630
InChI nøgle MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate, tetramethyl ammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate 1:1, tetramethylammonium ion acetate, ammonium, tetramethyl-, acetate, tetramethylazanium acetate, n,n,n-trimethyl-methanaminiuacetate, acetate ion; tetramethylammonium ion
PubChem CID 82741
IUPAC navn tetramethylazaniumacetat
SMIL CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium acetate
Smeltepunkt 256°C (decomposition)
Lineær formel (CH3)4N(OCOCH3)
Mængde 5 g
Beilstein 3571830
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 133.2
Procent renhed 90%
Grad Teknisk