Få mere at vide
Tetramethylendiphosphonat, 98+%
Beskrivelse
Tetramethylmethylendiphosphonat anvendes til fremstilling af fosfonatanalog af ribose-1-phosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
phosphat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethyl methylenediphosphonate |
| Kogepunkt | 152 °C til 154 °C (2,5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1874756 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 232.11 |
| Procent renhed | ≥98% |