Få mere at vide
Tetramethyl methylenediphosphonate, 98+%
Artikelnummer. 11455493
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455493 5 g 5g
11465493 25 g 25g
11475493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13441.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16001-93-7 | C5H14O6P2 | 232.109 g/mol
Tetramethylmethylendiphosphonat anvendes til fremstilling af fosfonatanalog af ribose-1-phosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetramethylmethylendiphosphonat anvendes til fremstilling af fosfonatanalog af ribose-1-
phosphat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16001-93-7
Molekylær formel C5H14O6P2
Molekylvægt (g/mol) 232.109
MDL nummer MFCD00014884
InChI nøgle XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
PubChem CID 519206
IUPAC navn bis(dimethoxyphosphoryl)methan
SMIL COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethyl methylenediphosphonate
Kogepunkt 152°C to 154°C (2.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 5 g
Beilstein 1874756
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 232.11
Procent renhed ≥98%