Få mere at vide
Tetramethylmethylenebis(fosfonat), TRC
Artikelnummer. 30452499
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452499 100 mg
30450589 50 mg
30450491 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889680100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16001-93-7
Molekylær formel C5H14O6P2
Molekylvægt (g/mol) 232.1
IUPAC navn bis(dimethoxyphosphoryl)metan
SMIL COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formel vægt 232.0266