Få mere at vide
Tetramethyl Methylenebis(phosphonate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethyl Methylenebis(phosphonate) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 232.0266 |