Få mere at vide
Tetramethyl-d12-urea, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylurea-D12 |
| CAS | 51219-89-7 |
| Molekylær formel | C5 D12 N2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Urea, tetra(methyl-d3)- (9 CI), 1,1,3,3-Tetrakis(trideuteriomethyl)urea, Tetramethylurea-d12, Tetra(methyl-d3)urea, Tetramethylurea-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetrakis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.236 |
| Formel vægt | 128.17 g/mol |
| Vis mere |