Få mere at vide
Tetramethyl Arsonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethyl Arsonium Iodide |
| CAS | 5814-20-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H12 As . I |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tetramethylarsonium Iodide, NSC 408672, TETRA |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12As.HI/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].C[As+](C)(C)C |
| IUPAC navn | tetramethylarsanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.96 |
| Vis mere |