Få mere at vide
Tetramethyl Ammonium Hydrogen Sulfate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090410 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10090410 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10090410 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0935/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 295°C
CAS 80526-82-5
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C4H13NO4S
MDL nummer 36149
Synonym tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
InChI nøgle DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn hydrogen sulfate;tetramethylazanium
Molekylvægt (g/mol) 171.211
PubChem CID 157340
Formel vægt 171.21g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.