Få mere at vide
Tetramethrin, TRC
Artikelnummer. 30409317
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409317 1 g
30415105 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30409317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2986901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7696-12-0
Molekylær formel C19 H25 N O4
Molekylvægt (g/mol) 331.41
Synonym Tetramethrin, Phthalthrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide (7CI, 8CI), (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-2(3H)-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemumate, Bioneo-Pynamin, d-Tetramethrin, Insectol, Neo-Pynamin, Neo-Pynamin Forte, Phthalthrin, Pibutox, Pion 1, Pyrethrol L, Tetramethrin
IUPAC navn (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMIL CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethrin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3
Formel vægt 331.1784