Få mere at vide
Tetramethoxysilane, 98%
Artikelnummer. 11456760
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456760 25 g 25g
11466760 100 g 100g
15468909 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11456760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09716.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
Tetramethoxysilan anvendes i korrosionsbestandige belægninger og i katalysatorer. Det bruges også til fremstilling af silikone. Yderligere anvendes det i sol-gel-syntesen af chrom-doterede silicater og i dannelsen af sekskantede mesoporøse silicalag. Derudover bruges det i syntetisk kemi til at fremstille ketaler og acetaler fra henholdsvis ketoner og aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethoxysilan anvendes i korrosionsbestandige belægninger og i katalysatorer. Det bruges også til fremstilling af silikone. Yderligere anvendes det i sol-gel-syntesen af chrom-doterede silicater og i dannelsen af sekskantede mesoporøse silicalag. Derudover bruges det i syntetisk kemi til at fremstille ketaler og acetaler fra henholdsvis ketoner og aldehyder.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 681-84-5
Molekylær formel C4H12O4Si
Molekylvægt (g/mol) 152.22
MDL nummer MFCD00008341
InChI nøgle LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
IUPAC navn tetramethylsilikat
SMIL CO[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 121°C to 122°C
Kemisk navn eller materiale Tetramethoxysilane
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2606
Beilstein 1699658
Flammepunkt 26°C (78°F)
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 152.22
Procent renhed 98%
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.368
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.032