Få mere at vide
Tetramethoxymethan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethoxymethane |
| CAS | 1850-14-2 |
| Molekylær formel | C5H12O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Tetramethyl Ester Orthocarbonic Acid, Dimethoxymethylal, NSC 359558, Tetramethoxymethane, Tetramethyl orthocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3 |
| SMIL | COC(OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | tetramethoxymethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0736 |