Få mere at vide
alfa-tetralon, 98%
Artikelnummer. 10337070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337070 500 g Glasflaske 500g
10011620 25 g Glasflaske 25g
10284800 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138315000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-34-0
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001688
InChI nøgle XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Tetralone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5.0°C to 6.0°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0960g/mL
Kogepunkt 127.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 130°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5675 to 1.5695
Mængde 500 g
Beilstein 07, 370
Specifik vægtfylde 1.096
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske